Kluczowe dokumenty
EP5427714006
Eppendorf® Rotor F-45-64-5-PCR
incl. rotor lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
incl. rotor lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427714006
Parametry
11,800 max. RCF (13,543 xg)
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG