Kluczowe dokumenty
EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
POM
Właściwości
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639226
kompatybilność
Rotor A-4-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter na 1 probówkę stożkową 50 mL, 30 mm × 115 mm, do okrągłego kubełka 100 mL w rotorze A-4-38, 2 szt.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)