EP022638935
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
plate bucket, aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
Synonim(y):
Łyżki wirnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
Polecane produkty
Właściwości
aerosol-tight capable
plate bucket
with plate carrier
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638935 (NA)
metody
centrifugation: suitable
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Łyżki do płyt mają maksymalną prędkość 2 568 × g (3 900 obr./min).
- Zestaw zawiera 4 łyżki na płytki z uchwytem na płytki
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C przez 20 minut
- Pojemniki są wyposażone w aerozoloszczelne pokrywy chroniące przed niebezpiecznymi materiałami podczas wirowania.
- Kompatybilne z rotorem S-4-104 do wirówek 5810/5810R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)