Kluczowe dokumenty
EP022491768
Eppendorf® epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean
volume 50-1,250 μL, L 76 mm, green, colorless tip, pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Długość:
76 mm
pojemność:
50-1,250 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
DNase free
RNase free
opakowanie:
pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 022491768
Materiały
colorless tip
green
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022491768
Długość
76 mm
pojemność
50-1,250 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6410 Reloads, PCR clean, 50 - 1250 µL, 76 mm, zielone, bezbarwne końcówki, 960 końcówek (10 tacek × 96 końcówek). Zastępuje nr zamówienia. 0030073860.
Zmniejszona ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
Tacki uzupełniające można autoklawować w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia
System uzupełniania, w zależności od rozmiaru końcówek, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu
Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
Kolorowe tacki ułatwiające identyfikację objętości i pipety
Cechy i korzyści
  • Mniejsza ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
  • Tacki uzupełniające mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
  • System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
  • Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
  • Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipety
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)