Kluczowe dokumenty
EP022265806
Eppendorf® Reagent Reservoir
pack of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022265806
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zbiornik na odczynniki Tip-Tub, autoklawowalny zbiornik do pobierania cieczy za pomocą pipet wielokanałowych, 1 zestaw = 10 zbiorników i 10 pokrywek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)