EP0030133404
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
divisible, unskirted, blue piston, conical bottom colorless wells, blue, capacity 250 μL, unskirted, divisible, pkg of 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
blue piston
conical bottom colorless wells
Właściwości
skirt: no
divisible, unskirted
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030133404
pojemność
250 μL
rozmiar
96 wells
kolor
blue
Opis ogólny
Wybierz płytki do PCR Eppendorf twin.tec, aby za każdym razem uzyskiwać wiarygodne wyniki PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, stabilność, różne kolory i inne proste, inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę. Stabilna ramka z poliwęglanu doskonale nadaje się do zautomatyzowanych i wysokowydajnych procesów, a różne kolory pozwalają szybko uporządkować poszczególne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)