EP0030133331
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
low profile, unskirted, blue plate, conical bottom colorless wells, unskirted, low profile, blue, pkg of 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
blue plate
conical bottom colorless wells
Właściwości
skirt: no
low profile, unskirted
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030133331
rozmiar
96 wells
kolor
blue
Opis ogólny
Wybierz płytki do PCR Eppendorf twin.tec, aby za każdym razem uzyskiwać wiarygodne wyniki PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, stabilność, różne kolory i inne proste, inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę. Stabilna ramka z poliwęglanu doskonale nadaje się do zautomatyzowanych i wysokowydajnych procesów, a różne kolory pozwalają szybko uporządkować poszczególne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)