EP0030132530
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
blue plate
conical bottom white wells
Właściwości
skirt (Semi skirted)
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030132530
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność robocza
250 μL
Opis ogólny
Czynnikiem ograniczającym w niskoobjętościowych reakcjach PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) jest często pozostała intensywność fluorescencji. Płytki do PCR w czasie rzeczywistym Eppendorf twin.tec są specjalnie produkowane do qPCR, ponieważ oferują wszystkie zalety zwykłych płytek twin.tec, ale z dodatkową zaletą białych dołków. Odbijają one fluorescencję znacznie lepiej niż przezroczyste lub matowe studzienki, więc niższe poziomy fluorescencji są nadal wykrywalne za pomocą tego samego urządzenia - wystarczy użyć odpowiednich materiałów eksploatacyjnych. Białe studzienki płytek qPCR znacznie zmniejszają również fluorescencję tła i prowadzą do zwiększonej spójności między powtórzeniami, dając wysoce powtarzalne wyniki. Studzienki wykonane są z polipropylenu - co gwarantuje szybki transfer ciepła dla szybkich testów - a ramka wykonana jest ze sztywnego poliwęglanu, aby zapewnić łatwą i niezawodną obsługę - zarówno w testach ręcznych, jak i automatycznych.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)