EP0030128788
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
yellow plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
conical bottom colorless wells
yellow plate
Właściwości
skirt
opakowanie
pkg of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128788
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
150 μm
Opis ogólny
- Płytki PCR632 Twin tec, 96 dołków to jednorazowe płytki poliwęglanowo-polipropylenowe umożliwiające przeszkolonym specjalistom przeprowadzanie eksperymentów PCR i sekwencjonowania cyklicznego.
- Są one używane w laboratoriach szkoleniowych, rutynowych i badawczych w dziedzinie nauk biologicznych, przemysłu i chemii.
- Parowaniu zapobiega się za pomocą różnych systemów uszczelniających.
Wybierz płytki Eppendorf twin.tec PCR, aby mieć pewność w każdym badaniu PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna rama z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)