Kluczowe dokumenty
EP0030118405
Eppendorf Tube® Conical with snap cap
tube capacity 25 mL, Quality, pkg of 200 pieces, bag of 5 × 40 tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Właściwości
Quality
opakowanie
case of 200 ea
pkg of 200 pieces
bag of 5 × 40 tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030118405
pojemność probówki
25 mL
Opis ogólny
  • Zmniejszona wysokość zapewnia łatwy dostęp do próbki nawet w przypadku pipet i końcówek o małej objętości - zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między pipetą a probówką
  • Otwieranie i zamykanie jedną ręką za pomocą zakrętki SnapTec umożliwia szybkie pobieranie i dodawanie cieczy
  • Stabilność wirowania do 17 000 x g1) dla obu wariantów probówek - z zakrętką SnapTec i zakrętką.
  • Szczelność pokrywki jest zapewniona w szerokim zakresie temperatur
  • Mniej miejsca do przechowywania dzięki ~20% mniejszej wysokości w porównaniu z probówkami stożkowymi o pojemności 50 ml
  • Dopasowane akcesoria do wirowania, mieszania i podgrzewania, przygotowywania i przechowywania próbek zapewniają łatwą integrację z istniejącym środowiskiem laboratoryjnym
  • Najwyższej jakości surowiec USP klasy 6 i brak użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów podczas produkcji zapewniają najwyższą integralność próbki i optymalną widoczność próbki i granulatu.
  • Zakrętka ze spłaszczonymi i rowkowanymi bokami zapewnia przyjazną dla użytkownika ergonomiczną obsługę, umożliwia stabilne ustawienie w pozycji pionowej i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia.
  • Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA. Każda partia jest sprawdzana i certyfikowana pod kątem jakości i czystości.
  • Probówkę stożkową o pojemności 25 ml z zakrętką SnapTec można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C w ciągu 20 minut.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)