EP0030089855
632 Combitips Advanced
maximum volume (1 mL), yellow, Forensic DNA Grade, pkg of individually packed tips, pack of 100 ea (individually wrapped)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
yellow
sterylność
non-sterile
Właściwości
Forensic DNA Grade
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of individually packed tips
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030089855
maksymalna pojemność
(1 mL)
pojemność
1 mL
kolor
yellow
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Końcówki631 Advanced to idealny wybór materiałów eksploatacyjnych do wszystkich pipet wielodozujących 2545 firmy 632
- Dzięki gamie 9 rozmiarów objętości od 0,1 ml do 50 ml, zapewniają one szeroki wybór objętości dozowania, umożliwiając przyrosty nawet do 100 nanolitrów w zależności od zastosowanego Combitips Advanced.
- Wydłużone końcówki Combitips Advanced o pojemnościach 2,5 ml, 5,0 ml i 10 ml umożliwiają łatwy dostęp do dna powszechnie używanych naczyń laboratoryjnych.
- Każda końcówka Combitips Advanced jest indywidualnie oznaczona kolorem, co pozwala na szybką identyfikację żądanej końcówki.
- Unikalny kształt lejka zapewnia wygodną obsługę, jednocześnie chroniąc rękawice przed uszkodzeniem.
- Końcówki Combitips Advanced są oferowane w różnych klasach czystości, aby sprostać różnorodnym zastosowaniom
- Dostępne w różnych klasach czystości do różnych zastosowań, w tym Eppendorf Quality, PCR Clean, Forensic DNA Grade i 630.
- 12211 oznaczone przez organizację non-profit 12210, aby pomóc w dokonaniu świadomego wyboru zrównoważonego produktu.
Informacje prawne
ACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
My Green Lab is a registered trademark of My Green Lab, Corp. non-profit corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)