Kluczowe dokumenty
EP0030076362
632 6410 Zestaw, 10315
working volume 0.25–2.5 mL, L 115 mm, red, pack of 240 ea (5 trays of 48 tips)
Synonim(y):
końcówka pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
red
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 240 ea (5 trays of 48 tips)
producent / nazwa handlowa
0030076362
Długość
115 mm
pojemność
0.25—2.5 mL
pojemność robocza
0.25–2.5 mL
Opis ogólny
Jakość Eppendorf gwarantuje ciągłą kontrolę jakości pod kątem wysokiej odporności chemicznej, niskiej zwilżalności, wysokiej odporności termicznej, wysokiej przejrzystości oraz precyzji działania, precyzji, kształtu i dopasowania. Końcówki dostarczane na tackach wraz z pudełkiem wielokrotnego użytku.
Cechy i korzyści
  • Końcówki do pipet epT.IPS 384 wraz z 16- i 24-kanałowymi pipetami Research plus i Xplorer plus oraz pipetami Move It 20 µL i 100 µL z regulowanym rozstawem końcówek tworzą system zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność.
  • Zaprojektowane dla rozstawu stożków 4,5 mm
  • Innowacyjna technologia SOFTattach zapewnia niezawodne dopasowanie i szczelność końcówek.
  • Napełnianie całej płytki 96- lub 384-dołkowej bez zdejmowania końcówek pipety
  • Idealne wyrównanie końcówek dzięki doskonałej współosiowości zapewnia bezpieczeństwo podczas przenoszenia płytek i przenoszenia płynów
  • Kształt końcówki epT.IPS 384 jest idealnie dopasowany do studzienek płytek 384-dołkowych.
  • Siła wymagana do umieszczenia końcówek jest zmniejszona o 40% na stożek końcówki w porównaniu do pipet 8- i 12-kanałowych.
  • Zmniejszenie siły wyrzutu końcówek w pipetach 16- i 24-kanałowych dzięki funkcji SOFTeject zapewniającej ergonomiczne warunki pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)