Kluczowe dokumenty
EP0030075471
Eppendorf® BioBased epT.I.P.S.® Reloads
volume 50—1,250 μL, sterile, Biopur, L -103 mm, pkg of 480 ea (5 trays x 96 tips)
About This Item
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
graduations
Biopur
opakowanie
pkg of 480 ea (5 trays x 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030075471
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Długość
-103 mm
pojemność
50—1,250 μL
przydatność
suitable for PCR
suitable for microbiology
suitable for molecular biology
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Zmniejsz swój ślad węglowy w laboratorium i przejdź na epT.I.P.S. BioBased w nowych wariantach Eppendorf Reload. Te końcówki do pipet są produkowane z biopolimeru drugiej generacji, w którym 90% surowców pochodzi z zasobów odnawialnych (tj. odpadów i pozostałości z rafinacji olejów roślinnych lub odpadów oleju kuchennego), co pozwala uniknąć stosowania ropy naftowej opartej na paliwach kopalnych.
- Zmniejsz ilość odpadów laboratoryjnych - używaj Reloadów zamiast stojaków jednorazowych.
- Zakład produkcyjny Eppendorf posiada certyfikat ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), potwierdzający, że surowce wykorzystywane w zakładzie są "bio-okrągłe". Umożliwia to identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw.
- Końcówki do pipet z etykietą ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) - niezależna ocena współczynnika wpływu na środowisko przez organizację non-profit My Green.
- Materiał z certyfikatem jakości i czystości.
- Uzyskaj doskonałą integralność próbki, ponieważ nie są stosowane żadne środki poślizgowe, plastyfikatory ani biocydy Niezależne laboratorium - certyfikaty czystości dla poszczególnych partii można pobrać ze strony internetowej Eppendorf.
- Ogólne certyfikaty jakości zgodne z normami i ogólnymi elementami jakości Eppendorf.
- Dostępne w objętościach od 10 µL do 1250 µL Long in Reloads do użytku z epT.I.P.S. Box 2.0.
- Dostępne jako epT.I.P.S. BioBased Biopur, ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased PCR czyste i sterylne, ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased Biopur.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030075471 | 4065271236707 |