Key Documents
EP0030073649
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips))
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
green (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips))
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073649
metody
PCR: suitable
Długość
(103 mm)
maksymalna pojemność
1.25 mL
pojemność
(50-1250 μL)
kolor
dark green
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG