Kluczowe dokumenty
EP0030071638
Eppendorf® epT.I.P.S.® Eppendorf Quality
working volume 0.1-5 mL, L 120 mm, pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
Synonim(y):
pipette tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Długość:
120 mm
pojemność robocza:
0.1-5 mL
sterylność:
non-sterile
opakowanie:
pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 0030071638
Materiały
violet
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030071638
Długość
120 mm
pojemność robocza
0.1-5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
epT.IPS pipette tips are the perfect addition to your Eppendorf pipettes! The ergonomically designed cone geometry not only enables a complete seal, but also minimal insertion and ejection forces. These pipette tips meet the requirements of EN ISO 8655 and can also be used with pipettes from other manufacturers.
Zastosowanie
LIQUID HANDLING
Cechy i korzyści
Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
Modern slim rack design with reclosable lid
Improved sustainability through 35 % lower polypropylene consumption per rack
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)