Key Documents
EP0030048385
Sigma-Aldrich
Eppendorf® 7 Adapter for Combitips 25ml and 50ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Właściwości
for Combitips 25 mL and 50 mL, Biopur(R)
opakowanie
pack of 7 ea (individually blister-wrapped)
producent / nazwa handlowa
0030048385
Eppendorf®
Opis ogólny
Biopur quality
Zastosowanie
Liquid handling
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG