Kluczowe dokumenty
EP0030010027
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (0.2-20 μL), L (40 mm), medium gray Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 0030010027
Długość:
(40 mm)
maksymalna pojemność:
20 μL
pojemność:
(0.2-20 μL)
sterylność:
sterile; γ-irradiated
Właściwości:
DNase free
individually wrapped
opakowanie:
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
Materiały
colorless
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
DNase free
individually wrapped
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030010027
Długość
(40 mm)
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
(0.2-20 μL)
kolor
medium gray Tray
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)