Kluczowe dokumenty
EMU212891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pfdn4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTAGAGGACGCCTGTGATGACATCATGCTGGCAGATGACGACTGCTTAATGATTCCCTACCAGATCGGAGACGTTTTCATCAGCCACTCTCAAGAAGAAACACAGGAAATGTTAGAAGATGCAAAGAAAACTTTGCAAGAAGAGATTGATGCCTTAGAGTCCAGAGTGGCGTCCATCCAGCGGGTGTTAGCCGACCTGAAGGTGCAGCTATACGCGAAATTTGGCAGCAACATAAACCTCGAGGCAGATGAAAGCTAAACATTTTATAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Na Li et al.
Nature cell biology, 16(11), 1080-1091 (2014-10-27)
Cyclin C was cloned as a growth-promoting G1 cyclin, and was also shown to regulate gene transcription. Here we report that in vivo cyclin C acts as a haploinsufficient tumour suppressor, by controlling Notch1 oncogene levels. Cyclin C activates an