Kluczowe dokumenty
EMU210421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Erbb2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTCTGTCCCCCGAACAACCAAGAGGTCACAGCTGAGGACGGAACACAGCGGTGTGAGAAATGCAGCAAGCCCTGTGCTGGAGTATGCTATGGTCTGGGCATGGAGCACCTCCGAGGGGCGAGGGCCATCACCAGTGACAATATCCAGGAGTTTGCTGGCTGCAAGAAGATCTTTGGGAGCCTGGCATTTTTGCCGGAGAGCTTTGATGGGAACCCCTCCTCCGGCGTTGCCCCACTGAAGCCAGAGCATCTCCAAGTGTTCGAAACCCTGGAGGAGATCACAGGTTACCTATACATTTCAGCATGGCCAGAGAGCTTCCAAGACCTCAGTGTCTTCCAGAACCTTCGGGTCATTCGGGGACGGATTCTCCATGATGGTGCTTACTCATTGACGTTGCAAGGCCTGGGGATTCACTCACTGGGGCTACGCTCACTGCGGGAGCTGGGCAGTGGATTGGCTCTCATTCACCGCAACACCCATCTCTGCTTTGTAAACACTGTACCTTGGGACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiao-Yun Lin et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 92(9), 969-981 (2014-05-14)
Endometrial cancers have been recently molecularly characterized; amplifications of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) were seen in 25 % of the serous-like tumors, and mutations in the PI(3)K/AKT pathways were seen in 93 % of endometrioid tumors. These new findings
Hanyin Cheng et al.
Cancer research, 75(13), 2737-2748 (2015-05-09)
Uveal melanoma patients with metastatic disease usually die within one year, emphasizing an urgent need to develop new treatment strategies for this cancer. MEK inhibitors improve survival in cutaneous melanoma patients but show only modest efficacy in metastatic uveal melanoma
Yu-Chieh Tsai et al.
Molecular cancer therapeutics, 14(3), 810-820 (2015-01-16)
Blockade of EGFR has been proved useful in enhancing the effect of radiotherapy, but the advantages of new-generation EGFR tyrosine kinase inhibitors (TKI) in radiosensitization are not well known. We used two human bladder cancer cells with wild-type EGFR to