Kluczowe dokumenty
EMU208701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dlc1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCAAAGAAAACAGAGTTTGGGCAAACCAGACCAGAAAGACCTGAATGAAAACCTAGCGGCGACTCAAGGGCTGGCCCACATGATTGCTGAGTGCAAGAAGCTCTTCCAGGTCCCTGAGGAAATGAGCCGGTGCCGTAACTCCTACACTGAACAAGAGCTGAAGCCCCTTACCCTGGAGGCCTTGGGACACCTGAATAGTGACCAGCCTGCTGACTACAGACACTTCCTCCAGGACTGTGTGGATGGCCTGTTTAAGGAGGTCAAAGAGAAGTTCAAAGGCTGGGTCAGCTACCCCACCTCCGAACAGGCTGAGCTGTCCTATAAGAAGGTCAGCGAAGGACCCCCGTTAAGGCTTTGGAGGTCAACTATCGAAGTCCCCGCTGCACCCGAGGAGATCTTAAAGCGCCTTCTGAAGGAGCAACACCTCTGGGATGTGGACCTGCTGGACTCCAAGGTGATTGAAATCCTGGACAGCCAGACTGAAATCTACCAATACGTCCAAAACAGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammad Golam Sabbir et al.
PloS one, 7(7), e40302-e40302 (2012-07-14)
The Deleted in liver cancer one (Dlc1) tumor suppressor gene encodes a RhoGTPase activating protein (RhoGAP). The Dlc1 gene has multiple transcriptional isoforms and we have previously established a mouse strain containing a gene trap (gt) insertion, which specifically reduces
Ho-Suk Mun et al.
Scientific reports, 5, 17697-17697 (2015-12-08)
Understanding the mechanisms of memory formation is fundamental to establishing optimal educational practices and restoring cognitive function in brain disease. Here, we show for the first time in a non-primate species, that spatial learning receives a special bonus from self-directed
Yi-Ping Shih et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(12), 3258-3265 (2015-10-03)
DLC1 is a RhoGAP-containing tumor suppressor and many of DLC1's functions are absolutely dependent on its RhoGAP activity. Through its RhoGAP domain, DLC1 inhibits the activity of RhoA GTPase, which regulates actin cytoskeleton networks and dis/assembly of focal adhesions. Tensin1
Tomofumi Fujino et al.
The Journal of toxicological sciences, 40(4), 501-508 (2015-07-15)
Identification of substances with specific toxicity for carcinoma cells promises to facilitate the development of cancer chemotherapeutics that cause minimal side effects. Here, we show that knockdown of the farnesoid X receptor (FXR) effectively suppresses the proliferation of human hepatocellular