Kluczowe dokumenty
EMU201271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pcsk6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGATTAGCCAAAAGACATCTGATGGCCAGGCAGTTCCATAAACATGCAAAGCCAGCCCCTGAATCACTAGTCGCCAGCCCTCCATGGCACACAACTGCTTTTCAAGTGTATTTGGCCTCTGCACTCGGGACTCTCTGTTCTTGGGTGGATGCTGCGCTGGTCCAGTATGGTACAAGCCTACATGATAGAGCTGGATTGATTTTTCTGCCAAGCCTGTGTGGGCATTTTATAAGCTACGTGTTCTAATTTTTACCGATGTTAATTATTTTGACAAATATTTCATATATTTTCATTGAAATGCGCAAATCCGCTTGCTCAGTTCCCTGAGCTAAGGGAATAACACTTGCCTTAAATTTCCCCAACCTCGTCTCTCTCCACATGGTCCTGCTCTCCTCTCTGACTGTAATGTGTTTGTCTTGTCACCTGTAGGTGGCAAGGACTCAGCTGTTGTCTGTTGAATCCACACTTCAAATAAGAAATCAGTGAAGCAAATCTAATGTTAACCCTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Fu et al.
Molecular carcinogenesis, 54(9), 698-706 (2014-01-18)
Proprotein convertases (PC), a family of serine proteases, process cancer-related substrates such as growth factors, growth factor receptors, cell adhesion molecules, metalloproteinases, etc. HIF-1α is a major transcription factor involved in tumorigenesis by sensing intratumoral hypoxia. Furin (PCSK3) is one
Zhiyong Yao et al.
Drug design, development and therapy, 9, 5911-5923 (2015-11-26)
PACE4 is a proprotein convertase capable of processing numerous substrates involved in tumor growth, invasion, and metastasis. However, the precise role of PACE4 during prostate cancer cell apoptosis has not been reported. In the present study, human prostate cancer cell
Huiyu Jiang et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 7681-7686 (2015-10-16)
The aim of the present study was to assess the effects of pro-protein convertase subtilisin/kexin type 6 (PCSK6), a proteinase implicated in the proteolytic activity of various precursor proteins and involved in the regulation of protein maturation, in fibroblast‑like synoviocytes