EMU197351
MISSION® esiRNA
targeting mouse Qrich2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTCTGGCATCCAAAGTGAGCCGGATCCAGTTTGATGCCACTACAGAGCAGCTGAACCACATGATGCAGGAACTGGTGGCCAAGATGAGCGGACAGGAGCAAGACTGGCAGAAACTTCTGGATAAGCTCCTGGCAGAGATGGACAGCAAGCTGGACCGCCTGGAGCTGGATCCGTTGAAGCAGATGCTGGAGGACCGCTGGAAATCACTGCGGCAGCAGCTCAAAGAGCGCCCTCCACTCTACCAGGCCGACGAGGCGGCTGCCATGCGGAGGCAGCTCTTGGCTCATTTCCACTGCTTGTCCTGTGACCGTCCCTTGGAGACAACTGTGACTGGACAAGTCATCTCTGTGACCCCCATAATTTCGAGCATGCCAGGGCACCGTTCCGTCCGGCCTTACACTGTGTTTGAACTAGAGCAGATCCGACAGCAAAGCAGAAACCTGAAGCTGGGCAGCAGCTTCCCTCGGGTTGACATGTCACAGATGGAGAGAAGCGTGGGGCGTCTGCACAGCATGCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... QRICH2(217341) , Qrich2(217341)