Kluczowe dokumenty
EMU087051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nos1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGTGCGAGATCTTCAAGCATGCCTTCGATGCCAAGGCTATGTCCATGGAGGAATATGACATCGTGCACCTGGAGCACGAAGCCCTGGTCTTGGTGGTCACCAGCACCTTTGGCAATGGAGACCCCCCAGAGAATGGGGAGAAATTCGGCTGTGCTTTGATGGAGATGAGGCACCCCAACTCTGTGCAAGAGGAGAGGAAGAGCTACAAGGTCCGATTCAACAGCGTCTCCTCCTATTCTGACTCCCGCAAGTCATCAGGCGATGGACCAGACCTCAGAGACAACTTTGAAAGTACTGGACCGCTGGCCAATGTGAGGTTCTCAGTCTTCGGCCTGGGCTCTCGGGCATACCCTCACTTCTGTGCCTTTGGGCACGCAGTGGACACTCTCCTGGAGGAGCTGGGCGGGGAGAGGATTCTGAAGATGAGGGAGGGAGATGAGCTCTGCGGACAGGAAGAGGCTTTCAGGACCTGGGCTAAGAAAGTCTTCAAGGCAGCCTGTGATGTGTTCTGTGTGGGGGAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paola Finocchietto et al.
PloS one, 3(3), e1749-e1749 (2008-03-13)
In the metabolic syndrome with hyperinsulinemia, mitochondrial inhibition facilitates muscle fat and glycogen accumulation and accelerates its progression. In the last decade, nitric oxide (NO) emerged as a typical mitochondrial modulator by reversibly inhibiting citochrome oxidase and oxygen utilization. We