EMU085001
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ryk
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAACGACTTGCGAAGTGTCACTCTTCTGGAAGCCAAAGCCAAGGTGAAGGATATCGCAATATCCAGAGAAAGGATCACACTGAAAGATGTCCTCCAAGAAGGTACTTTTGGGCGTATTTTCCATGGGATTTTAGTAGATGAAAAAGATCCAAATAAAGAGAAGCAAACATTTGTAAAAACAGTTAAAGACCAAGCATCTGAAGTTCAGGTGACGATGATGCTCACCGAGAGCTGCAAGCTTCGAGGTCTGCACCACAGAAACCTCCTTCCTATTACTCATGTGTGCATAGAAGAAGGAGAAAAGCCCATGGTGGTATTGCCATACATGAATTGGGGGAATCTTAAATTATTTCTTCGGCAGTGCAAATTAGTAGAAGCCAATAATCCACAGGCAATTTCCCAGCAAGATCTGGTCCATATGGCTATTCAGATTGCCTGCGGGATGAGCTACCTGGCGAGGAGAGAAGTGATCCATAGAGACCTGGCTGCTAGGAACTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... RYK(20187) , Ryk(20187)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU085001-20UG | 4061828519941 |
EMU085001-50UG | 4061828863884 |