Kluczowe dokumenty
EMU079161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tlr8
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTTTCCAGCACTTCCCTCAGGACGATTCCTTCTACCTGGTTTGAAAATCTGTCAAATCTGAAGGAACTCCATCTTGAATTCAACTATTTAGTTCAAGAAATTGCCTCGGGGGCATTTTTAACAAAACTACCCAGTTTACAAATCCTTGATTTGTCCTTCAACTTTCAATATAAGGAATATTTACAATTTATTAATATTTCCTCAAATTTCTCTAAGCTTCGTTCTCTCAAGAAGTTGCACTTAAGAGGCTATGTGTTCCGAGAACTTAAAAAGAAGCATTTCGAGCATCTCCAGAGTCTTCCAAACTTGGCAACCATCAACTTGGGCATTAACTTTATTGAGAAAATTGATTTCAAAGCTTTCCAGAATTTTTCCAAACTCGACGTTATCTATTTATCAGGAAATCGCATAGCATCTGTATTAGATGGTACAGATTATTCCTCTTGGCGAAATCGTCTTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark A Bernard et al.
PloS one, 9(8), e104039-e104039 (2014-08-05)
Even though combined anti-retroviral therapy (cART) dramatically improves patient survival, they remain at a higher risk of being afflicted with non-infectious complications such as cardiovascular disease (CVD). This increased risk is linked to persistent inflammation and chronic immune activation. In
Noriko Ishii et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(10), 5118-5128 (2014-10-10)
Nucleic acid-sensing TLRs are involved in both antimicrobial immune responses and autoimmune inflammation. TLR8 is phylogenetically and structurally related to TLR7 and TLR9, which undergo proteolytic processing in the endolysosomes to generate functional receptors. Recent structural analyses of human TLR8
Ryoichiro Nishibayashi et al.
PloS one, 10(6), e0129806-e0129806 (2015-06-18)
Interleukin-12 (IL-12) is an important cytokine for the immunomodulatory effects of lactic acid bacteria (LAB). Using murine immune cells, we previously reported that the RNA of Enterococcus faecalis EC-12, a LAB strain exerting probiotic-like beneficial effects, is the major IL-12-inducing