Kluczowe dokumenty
EMU077471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Thbd
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCCAGGCTCTTACTCCTGTATGTGTGAGACAGGCTACCAGTTGGCTGCAGACGGACACCGGTGTGAGGACGTGGATGACTGTAAGCAGGGGCCCAATCCATGTCCCCAGCTCTGTGTTAACACCAAGGGCGGCTTCGAATGCTTCTGCTATGATGGCTATGAGTTGGTGGATGGAGAGTGCGTGGAGCTTCTGGATCCGTGTTTCGGATCTAACTGCGAGTTTCAGTGCCAGCCAGTGAGCCCCACCGACTACCGATGCATCTGCGCTCCAGGCTTCGCACCCAAGCCGGATGAACCGCACAAGTGCGAAATGTTCTGCAATGAAACTTCGTGCCCAGCAGACTGTGACCCTAACTCTCCTACTGTTTGTGAATGCCCTGAAGGCTTCATCCTGGACGAGGGTTCCGTATGCACGGACATTGATGAGTGCAGTCAAGGCGAATGCTTCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shahin Assefnia et al.
Oncotarget, 5(6), 1458-1474 (2014-04-01)
Cadherin-11 (CDH11), associated with epithelial to mesenchymal transformation in development, poor prognosis malignancies and cancer stem cells, is also a major therapeutic target in rheumatoid arthritis (RA). CDH11 expressing basal-like breast carcinomas and other CDH11 expressing malignancies exhibit poor prognosis.
Minttu Kansikas et al.
Human mutation, 35(9), 1123-1127 (2014-06-14)
Lynch syndrome (LS), the most common familial colon cancer, is associated with mismatch repair (MMR) malfunction. As mutation carriers inherit one normal and one defected MMR gene allele, cancer risk can be considered as limited amount of normal MMR gene
O Richmond et al.
Veterinary microbiology, 180(3-4), 223-229 (2015-10-09)
Porcine circovirus type 2 (PCV2) and porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) continue to have a negative economic impact on global swine production operations. Host immune modulations that potentiate disease during PCV2 and/or PRRSV infections are important areas of
E Klineberg et al.
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 23(11), 2385-2392 (2014-04-18)
Noggin protein levels and spinal fusion rates were compared in a rabbit model after application of siRNA against BMP antagonist noggin in paraspinal muscle. To test whether endogenous BMPs are sufficient to form bone in the absence of their antagonists
Yi Liu et al.
Journal of proteomics, 106, 99-112 (2014-04-29)
Chronic hepatitis B virus (HBV) infection is a major risk factor for hepatocellular carcinoma (HCC), the sixth most common cancer worldwide. To explore potential biomarkers for HCC, iTRAQ coupled with mass spectrometry was used to analyze proteins in plasma from