Kluczowe dokumenty
EMU075241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Amot
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCCTGGAAGCAGATATGACCAAGTGGGAGCAAAAGTATTTGGAAGAGAATGTGATGAGACACTTTGCTCTGGATGCTGCTGCAACTGTGGCTGCACAGAGAGACACAACAGTCATTAGCCACTCTCCTAACACCAGCTATGACACAGCCTTAGAGGCCCGCATCCAGAAGGAAGAGGAAGAAATCCTGATGGCCAACAAGCGTTGCTTGGACATGGAAGGAAGGATTAAGACCCTCCATGCCCAGATTATGGAAAAGGATGCCATGATCAAGGTGCTGCAGCAGCGCTCCAGAAAGGAGCGAGAAACAGAGCAACTCTCATCCATGCGGCCAGCAAAGTCTCTGATGTCCATTTCCAATGCTGGATCAGGCCTCCTTGCACACTCCTCTACCTTGACTGGTGCGCCCATTATGGAGGAGAAGCGTGATGACAAGAGCTGGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haige Zhang et al.
Oncology reports, 34(4), 2163-2170 (2015-08-05)
It has been reported that the expression of angiomotin (AMOT) is upregulated in breast cancer. However, the regulatory mechanism remains unknown. In the present study, we aimed to ascertain whether the expression of AMOT is regulated by microRNAs (miRNAs) in