Kluczowe dokumenty
EMU071331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zfp521
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAGGGATGGGTGGTACCTTCAAGTGCCCCGTCTGTTTCACAGTGTTTGTTCAAGCTAACAAGTTGCAACAGCATATATTCTCTGCCCATGGACAAGAAGACAAGATCTATGACTGCACACAATGCCCACAGAAGTTTTTCTTCCAAACAGAGCTACAGAATCATACGATGACTCAGCACAGCAGTTAGTTCATGTATGCACGGCCTCTCAAGGAGAAGGACTTTTGTGGCACAAAAAGGGAACATGTTTTACTCTTTGCACGAAACTCCCATTGTTAATGTATACTCTTCAGAAGCATTGTATTGTATCATACAACGTGTACTATCAAAACTGTTGGATGTTCATGTGTTGGAACTTTTGAGCACCAGATAGACAGACTCCTTGTATATAAAGTGTTGCACATGTATTATGTCGTCGATGCTAAAATGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nobutaka Ohkubo et al.
Life sciences, 231, 116559-116559 (2019-06-15)
Previously, we reported that mice deficient in most of the Zfp521 coding region (Zfp521Δ/Δ mice) displayed abnormal behaviors, including hyperlocomotion and lower anxiety. In this study, we aimed to elucidate the involvement and mechanisms of monoamine variation. First, we compared