EMU068571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tpx2
About This Item
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGAGCGAATCAAGCAACATCCCAAGAACCAGGAAGAGTATAAGGAAGTGAACTTCATGTCTGAACTTCGGAAGCATTCTTCCACGCCTGCCCGAGGAACCAGAGGATGCACTATCATTAAGCCTTTCAACCTGTCCAAAGGGAAGAAAAGAACATTTGATGAAGCAGCTTCTACGTATGTGCCCATTGCACAGCAGGTTGAAGCCTTCCACAAACGAACCCCCAATAGATACCATCTGAGGAACAAGAAGGACGAGAGCTTGTTACCCTCCAAATCTGTGAACAAGATTGCACGAGACCCCCAGACCCCCATACTGCAGACCAAATATCGTACAAGGGCTGTGACTTGCAAAAGTACTGCAGAGCAGGAGGCCGAGGAGCTTGAGAAACTGCAACAATACAAATTCAAAGCACGGGAACTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... TPX2(72119) , Tpx2(72119)