Kluczowe dokumenty
EMU053861
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Abcc1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCACCCTTGTGCTTGTTCAGCTCGTGCTGTCCTGCTTCTCAGACTGCTCACCCCTGTTCTCTGAAACTGTCCATGACCGGAATCCATGCCCAGAATCCAGTGCCTCTTTCCTTTCCAGGATTACTTTCTGGTGGATTACAGGGATGATGGTGCACGGCTACCGCCAGCCCCTGGAGAGCAGTGACCTCTGGTCATTGAATAAGGAGGACACATCAGAAGAAGTGGTACCTGTGCTGGTGAATAACTGGAAGAAGGAATGTGATAAGTCAAGGAAGCAGCCTGTACGGATTGTGTATGCCCCTCCCAAAGATCCCAGCAAGCCTAAGGGAAGTTCCCAGTTGGATGTGAATGAGGAGGTGGAGGCACTGATTGTCAAGTCACCCCACAAGGATCGGGAGCCCTCTCTGTTCAAGGTGTTATACAAGACTTTTGGTCCCTACTTCCTCATGAGCTTCCTGTACAAGGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Li et al.
Journal of molecular histology, 46(4-5), 357-364 (2015-06-21)
Multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) belongs to ATP-binding cassette transporters family. The overexpression of MRP1 is predominantly related with the failure of chemo-radiotherapy in various tumors. However, its possible role in hypertrophic scar (HS) is hardly investigated. Here we showed
M Hasanzadeh Kafshgari et al.
Biomaterials science, 3(12), 1555-1565 (2015-09-08)
In this study, thermally hydrocarbonised porous silicon nanoparticles (THCpSiNPs) capped with polyethylenimine (PEI) were fabricated, and their potential for small interfering RNA (siRNA) delivery was investigated in an in vitro glioblastoma model. PEI coating following siRNA loading enhanced the sustained