Kluczowe dokumenty
EMU048981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ccna2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATGAAGAGGCAACCAGACATCACTAACAGCATGAGGGCGATCCTTGTGGACTGGCTGGTTGAGGTGGGAGAAGAATATAAACTACAGAATGAGACCCTGCATTTGGCTGTGAACTACATTGATAGATTCCTCTCCTCCATGTCTGTGTTAAGAGGGAAGCTTCAGCTTGTAGGCACGGCTGCTATGCTGCTAGCTTCGAAGTTTGAAGAAATATACCCCCCAGAAGTAGCAGAGTTTGTGTATATTACAGACGATACCTATTCCAAGAAGCAGGTTCTGAGAATGGAGCACCTAGTATTGAAAGTCCTTGCTTTTGACTTGGCTGCACCAACAGTAAATCAGTTCCTTACCCAGTACTTCCTGCACCTGCAGCCTGCAAACTGTAAGGTTGAAAGCTTAGCAATGTTTTTGGGAGAACTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hemabindu Chintala et al.
Development (Cambridge, England), 142(13), 2364-2374 (2015-05-24)
Physiological angiogenesis depends on the highly coordinated actions of multiple angiogenic regulators. CCN1 is a secreted cysteine-rich and integrin-binding matricellular protein required for proper cardiovascular development. However, our understanding of the cellular origins and activities of this molecule is incomplete.
Yu Di et al.
Drug design, development and therapy, 9, 2463-2473 (2015-05-23)
CCN1 (also called Cyr 61) is an extracellular matrix signaling molecule that has been implicated in neovascularization through its interactions with several endothelial integrin receptors. The roles of vascular endothelial growth factor (VEGF) in angiogenesis are well described. The aim
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU048981-50UG4061828294398
EMU048981-20UG4061831347685