Kluczowe dokumenty
EMU048081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sgpl1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGGCGATCCAGTTCCTAAAGGATATCCGGGAATCAGTCACACAAATCATGAAGAATCCTAAAGCTAAGACCACAGGAATGGGTGCCATCTATGGCATGGCCCAGGCAACCATTGACAGGAAGCTGGTTGCAGAAATATCCTCCGTCTTCTTGGACTGCCTTTATACTACGGACCCCGTGACTCAGGGCAACCAGATGAACGGTTCTCCAAAGCCCCGCTGAACTTTGACCCTTGTGAGTTCCTTGGAGCTTCAGGCCTTCAGAAGGTTCTTGGCGTTTGGAACAGACTGCACACAATTTGACATCTGGACTGGCTCCGTAGAGCACAATAGGATAAACCATAAGATAGCTTCAGCCTCAGGACTCCTTTGTTTCCTTGTGGGGCTTTTAGTTTGAAGACCCTGAAGGATCCCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John Gatfield et al.
Cellular signalling, 26(7), 1576-1588 (2014-04-08)
The sphingosine-1-phosphate (S1P) type 1 receptor (S1P1R) is a novel therapeutic target in lymphocyte-mediated autoimmune diseases. S1P1 receptor desensitization caused by synthetic S1P1 receptor agonists prevents T-lymphocyte egress from secondary lymphoid organs into the circulation. The selective S1P1 receptor agonist