Kluczowe dokumenty
EMU047501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atrx
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAAGGAAGAAGTGGGCTGAAGAATTTAATGATGAAACCAATGTGAGAGGGCGATTGTTTATCATTTCCACTAAAGCAGGATCTCTTGGAATTAACCTGGTAGCTGCTAATAGAGTGATTATATTTGATGCTTCTTGGAATCCATCTTATGACATCCAGAGTATATTCAGAGTTTATCGCTTTGGACAAACTAAGCCTGTTTATGTATATAGGTTCTTAGCTCAGGGAACCATGGAAGATAAGATTTATGATCGTCAGGTAACAAAGCAGTCACTGTCTTTCCGCGTTGTGGATCAACAGCAGGTTGAGCGCCATTTTACCATGAATGAGCTTACTGAACTTTATACTTTTGAGCCAGACTTACTAGATGACCCGAATTCAGAAAAGAAGAAGAAAAGGGATACCCCCATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer M Mason et al.
Cancer research, 74(13), 3546-3555 (2014-04-23)
RAD51 is the central protein that catalyzes DNA repair via homologous recombination, a process that ensures genomic stability. RAD51 protein is commonly expressed at high levels in cancer cells relative to their noncancerous precursors. High levels of RAD51 expression can
Jinquan Cai et al.
Oncotarget, 6(20), 18105-18115 (2015-05-15)
Loss of ATRX leads to epigenetic alterations, including abnormal levels of DNA methylation at repetitive elements such as telomeres in murine cells. We conducted an extensive DNA methylation and mRNA expression profile study on a cohort of 82 patients with