Kluczowe dokumenty
EMU039131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Plk1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCTACAGCAGCTGACCAGTGTCAACGCCTCCAAGCCCTCGGAGCGCGGGCTGGTGCGGCAAGAGGAGGCTGAGGATCCTGCCTGCATCCCCATCTTCTGGGTCAGCAAGTGGGTGGACTATTCGGACAAGTATGGCCTTGGGTATCAGCTGTGTGACAACAGTGTGGGGGTGCTTTTTAATGACTCAACACGCCTGATTCTCTACAATGACGGGGACAGCCTGCAGTACATAGAGCGTGATGGCACGGAGTCCTATCTCACTGTGAGCTCCCATCCCAATTCCTTGATGAAGAAGATCACTCTCCTCAACTATTTCCGCAATTACATGAGTGAGCACCTGCTGAAGGCAGGACGCAACATCACACCCCGGGAAGGCGACGAGCTGGCCCGGCTGCCCTACCTACGAACGTGGTTCCGCACACGCAGCGCCATCATCCTGCACCTCAGCAACGGCACCGTGCAGATTAACTTCTTCCAGGACCACACCAAACTTATCCTGTGCCCCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Riet van der Meer et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3211-3221 (2014-04-29)
To identify genes whose depletion is detrimental to Pim1-overexpressing prostate cancer cells and to validate this finding in vitro and in vivo. RNAi screening was used to identify genes whose depletion is detrimental to Pim1-overexpressing cells. Our finding was validated
Valentina Zuco et al.
Oncotarget, 6(11), 8736-8749 (2015-04-01)
Intrinsic and acquired tumor drug resistance limits the therapeutic efficacy of camptothecins (CPTs). Downregulation of the mitotic kinase PLK1 was found associated with apoptosis induced by SN38 (CPT11 active metabolite). We investigated the role of PLK1 in the cell response
Hui Tian et al.
Molecular cancer research : MCR, 13(4), 784-794 (2015-01-13)
Protein S-palmitoylation is a widespread and dynamic posttranslational modification that regulates protein-membrane interactions, protein-protein interactions, and protein stability. A large family of palmitoyl acyl transferases, termed the DHHC family due to the presence of a common catalytic motif, catalyzes S-palmitoylation;
Sixin Jiang et al.
Respiratory research, 16, 93-93 (2015-08-06)
Polo-like kinase 1 (Plk1) is a serine/threonine protein kinase that has been implicated in the regulation of mitosis. In addition, the activation of mitogen-activated protein kinase (MAPK) is a key event in the early stage of the growth factor response.