Kluczowe dokumenty
EMU034911
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Abcb1a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGCCCTGTTCTTGGACTGTCAGCTGGTATTTGGGCAAAGATATTGTCTTCATTTACTGATAAGGAACTCCATGCTTATGCAAAAGCTGGAGCAGTTGCTGAAGAAGTCTTAGCAGCCATCAGAACTGTGATTGCGTTTGGAGGACAAAAGAAGGAACTTGAAAGGTACAATAACAACTTGGAAGAAGCTAAAAGGCTGGGGATAAAGAAAGCTATCACGGCCAACATCTCCATGGGTGCAGCTTTTCTCCTTATCTATGCATCATATGCTCTGGCATTCTGGTATGGGACTTCCTTGGTCATCTCCAAAGAATACTCTATTGGACAAGTGCTCACTGTCTTCTTTTCCGTGTTAATTGGAGCATTCAGTGTTGGACAGGCATCTCCAAATATTGAAGCCTTCGCCAATGCACGAGGAGCAGCTTATGAAGTCTTCAAAATAATTGATAATAAGCCCAGTATAGACAGCTTCTCAAAGAGTGGGCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nadejda Sigal et al.
Infection and immunity, 83(6), 2358-2368 (2015-04-01)
Human multidrug efflux transporters are known for their ability to extrude antibiotics and toxic compounds out of cells, yet accumulating data indicate they have additional functions in diverse physiological processes not related to drug efflux. Here, we show that the
Patric J Jansson et al.
The Journal of biological chemistry, 290(15), 9588-9603 (2015-02-28)
Multidrug resistance (MDR) is a major obstacle in cancer treatment. More than half of human cancers express multidrug-resistant P-glycoprotein (Pgp), which correlates with a poor prognosis. Intriguingly, through an unknown mechanism, some drugs have greater activity in drug-resistant tumor cells