Kluczowe dokumenty
EMU032011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cul3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAAACAGTTGCAGCCAAACAAGGTGAATCCGACCCAGAAAGGAAAGAAACAAGACAGAAAGTAGATGATGACAGAAAACATGAGATAGAAGCTGCTATAGTGCGAATAATGAAGTCTAGGAAGAAGATGCAGCACAATGTTTTAGTAGCAGAGGTAACTCAGCAACTGAAGGCTCGATTCTTACCAAGTCCAGTTGTTATTAAGAAACGTATTGAAGGACTTATTGAGAGAGAATATTTGGCACGAACACCTGAGGATCGCAAAGTATACACATATGTAGCATAAAATGCATTCAGAAATTTGATTTATTCTTGGACTGTACTCTTCGCATGGACTGGGAAGTTCTTTTAAATCATACTATTAAGACGACCATCTCTTCTGTTAAATTGCAGTACGTGTTATAGACCACTCAGATCAAGCCTCTACTCCCTCTGAGAGTTTTCAACATCAGTTGATTGAGCTTCAGGCTTTCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio Pisano et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 13958-13971 (2015-04-18)
The human inhibitor of Bruton's tyrosine kinase isoform α (IBtkα) is a BTB protein encoded by the IBTK gene, which maps to chromosomal locus 6q14.1, a mutational hot spot in lymphoproliferative disorders. Here, we demonstrate that IBtkα forms a CRL3(IBTK)
Qian Zhang et al.
Reproduction (Cambridge, England), 150(2), 139-149 (2015-05-30)
Cullin 3 (CUL3), a scaffold protein, assembles a large number of ubiquitin ligase complexes, similar to Skp1-Cullin 1-F-box protein complex. Several genetic models have shown that CUL3 is crucial for early embryonic development. Nevertheless, the role of CUL3 in human