Kluczowe dokumenty
EMU031681
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nuak2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGACAGACTGCCAAGAGGTGACTGCAGCCTACAGACAAGCCCTAGGAATCTGCTCAAAGCTCAGCTGAGGAAGGGAGATGGTGCCCTAGTATGGGGTAGGCTCTGAGAGGGTTTGCAGAGGAACCCTGGGTCGGATTCCTCCAGTGAATAGAGTACATCAAGGGCTCTACGTCTGCAGCCTGACTGAACCTGAAAGATGAGAGAAATCGCATTGATGTGGAAAGGAATGGGAACCCTTGCTGCCCGAGTGTTATAGTGGGGTGGCCTGAAGGTGCCTACCTCCTTTGTGCCATGAGTGTCACCCATGACATTTCCCACCCTGTTCTCTGGCTGCACCTTCACATAAGTTTCTGTTTCCATCAACCACCAGGGTTAGAACCCTGACTTCCTGGGAGGTAATGTGTAGTGACTGCCATTATTTAGAGAGGAAACAGCCTCTGGTTTCCATCTCTGCTGCTGTGCATCTCAAAGACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Namiki et al.
Cancer research, 75(13), 2708-2715 (2015-04-03)
The AMPK-related kinase NUAK2 has been implicated in melanoma growth and survival outcomes, but its therapeutic utility has yet to be confirmed. In this study, we show how its genetic amplification in PTEN-deficient melanomas may rationalize the use of CDK2