Kluczowe dokumenty
EMU029731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rb1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAGGGCTGTGTTGACATCGGAGTACAGCGATATAAACTTGGAGTCCGATTGTATTACCGTGTGATGGAATCCATGCTTAAATCAGAAGAAGAACGTTTGTCCATTCAGAATTTTAGCAAACTCCTAAATGACAACATCTTTCATATGTCTTTACTGGCCTGTGCTCTTGAAGTTGTAATGGCTACGTATAGCAGAAGTACATTGCAGCATCTTGATTCTGGAACAGATTTGTCCTTCCCGTGGATTCTGAACGTACTTAATTTAAAAGCCTTTGATTTTTACAAAGTGATTGAAAGTTTTATCAAAGTGGAAGCCAACTTGACAAGAGAAATGATAAAACATTTAGAAAGATGTGAGCATCGAATCATGGAATCCCTTGCATGGCTTTCAGATTCACCTTTATTTGATCTCATTAAGCAGTCCAAGGATGGAGAAGGACCTGATAACCTTGAACCTGCTTGTCCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi-Xiang Zhang et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(9), 2184-2193 (2014-07-17)
Well-differentiated/dedifferentiated liposarcomas (WD/DDLPS) are among the most common subtypes of soft tissue sarcomas. Conventional systemic chemotherapy has limited efficacy and novel therapeutic strategies are needed to achieve better outcomes for patients. The cyclin-dependent kinase 4 (CDK4) gene is highly amplified
Donald J Vander Griend et al.
International journal of biological sciences, 10(6), 627-642 (2014-06-21)
In normal prostate, androgen-dependent androgen receptor (AR) signaling within prostate stromal cells induces their secretion of paracrine factors, termed "andromedins" which stimulate growth of the epithelial cells. The present studies demonstrate that androgen-dependent andromedin-driven growth stimulation is counter-balanced by androgen-induced