Kluczowe dokumenty
EMU028351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Aurka
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTTGGCAAACGCTCTGTCTTACTGTCATTCAAAGAGAGTGATCCACAGAGACATTAAGCCAGAGAACTTACTGCTTGGCTCAAACGGAGAGTTGAAGATTGCAGACTTCGGGTGGTCGGTGCATGCTCCATCTTCCAGGAGAACCACAATGTGTGGCACCCTGGACTACCTGCCCCCAGAGATGATTGAAGGCCGGATGCATGACGAGAAGGTGGACCTCTGGAGCCTGGGCGTTCTCTGCTATGAGTTCCTAGTGGGGATGCCTCCTTTCGAGGCACATACGTACCAGGAGACTTACAGAAGGATATCTCGGGTTGAATTCACTTTCCCTGACTTTGTGACAGAGGGAGCCAGGGACCTCATTTCAAGACTGTTAAAACACAACGCAAGCCAAAGGCTAACACTAGCGGAAGTCCTTGAGCACCCTTGGATCAAAGCTAATTCTTCCAAACCTCCAACTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingjing Li et al.
Oncotarget, 6(11), 9327-9340 (2015-04-15)
Mitosis is choreographed by a number of protein kinases including polo-like kinases and Aurora kinases. As these kinases are frequently dysregulated in cancers, small-molecule inhibitors have been developed for targeted anticancer therapies. Given that PLK1 and Aurora kinases possess both
Hua Yang et al.
Oncotarget, 5(10), 2947-2961 (2014-06-17)
Aurora A and JAK2 kinases are involved in cell division and tumor cell survival, respectively. Here we demonstrate that ectopic expression of Aurora A and JAK2 together is more effective than each alone at inducing non-transformed cells to grow in
Aarthi Jayanthan et al.
PloS one, 9(7), e102741-e102741 (2014-07-23)
Leukemia is the most common pediatric malignancy, constituting more than 30% of all childhood cancers. Although cure rates have improved greatly, approximately one in five children relapse and poor survival rates post relapse remain a challenge. Given this, more effective