Kluczowe dokumenty
EMU028161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cdc2a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACGAATCTCTGGCAAAATGGCCCTGAAGCACCCGTACTTTGATGACTTGGACAATCAGATTAAGAAGATGTAGCCCTCTGGATGGATGTCCCTGTCTGCTGGTCGTAGGGGAAGATCGTGTTGTTTACCGTTGGCTCTCTTCCTGTCTTGTATAGTTTTCTTTGTTTGTAAACTGTCATCTGGACTTTTCTTAATTTCCTACGTATAACTTAATTAACATGTAAATATTATTCCATATGAATTTAAATATAATTCTGTATATGTGCAGATGTCACTGTGGTGGCTGTTAATTACTATAACACAAGTGTTAATTACTACAACATAAGACTTGAGTCTCCCTAGACTTCCCAGCAGCCATTCCTGCAGCTCGGAGCACAGTTGAAGGAGCTGAGCTCAGGCCTCGTGATGCTTTCAAGTGCCTCCGTGTTCTGGATATATATGATTCCTGGTCAGTTTCTTGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Griselda Vallejo et al.
PloS one, 9(5), e97311-e97311 (2014-05-27)
Although non-genomic steroid receptor pathways have been studied over the past decade, little is known about the direct gene expression changes that take place as a consequence of their activation. Progesterone controls proliferation of rat endometrial stromal cells during the
Gunjan Guha et al.
PloS one, 10(5), e0125322-e0125322 (2015-05-06)
Pactamycin, although putatively touted as a potent antitumor agent, has never been used as an anticancer drug due to its high cytotoxicity. In this study, we characterized the effects of two novel biosynthetically engineered analogs of pactamycin, de-6MSA-7-demethyl-7-deoxypactamycin (TM-025) and
Qinghua Xi et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(7), 4939-4948 (2015-04-26)
Overexpression of cyclin-dependent kinase 1 (CDK1) has been noted to correlation with several human cancers. However, the effects of CDK1 on ovarian cancer development remain unclear. The aim of this study was to examine the effect of CDK1 and related
Qing Xia et al.
International journal of oncology, 44(3), 735-744 (2014-01-01)
Breast cancer is one of the most common malignancies in women. Approximately 15% of the patients belong to the triple-negative breast cancer (TNBC) group, and have the disadvantage of not benefiting from currently available receptor-targeted systemic therapies. Some cancers in