Kluczowe dokumenty
EMU017501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Glmn
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCAGTTGAACATGGAGCATATTGAAGTGTTTCTGCAAAGAACAGAACAGTCTATTTACTCCAAAGGATTGGAACTTCTGGAGACTAGCTTATTGAGATTAGAAGACAACAGCCTATGTTATCAGTACTTGGAAATCAAGAGTTTTCTTGCTGTGCCTCAGGGCTTAGTCAAAGTTATGACACTTTGCCCCATTGAGACATTGAGGAAAAAAGGTTTATCTATGCTTCAGCTGTTTATTGACAAGTTGGATTCACAAGGCAAATATACATTATTTAGGTGCTTACTAAATACAAGTAATCACTCAGGAGTGGAAGCCTTTGTAATTCAAAACATCAAAAATCAGATTGATTTATCATTTAAGAAAACATATAACAAATGGTTTGCAGGAGCACAGCTGATCTCTCTGTTAGACCTGGTCCTGTCTCTCCCTGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jochen Tillmanns et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 87, 194-203 (2015-09-01)
Fibroblast activation protein α (FAP) is a membrane-bound serine protease expressed by activated fibroblasts during wound healing in the skin. Expression of FAP after myocardial infarction (MI) and potential effects on cardiac wound healing are largely unknown. MI was induced