Kluczowe dokumenty
EMU009091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Jag2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCGCTATCTGCTCTGGAATCCGAGCCTTGCCTGCCACGAGGGCGGCGGCACACGACCGCCTCCTCCTGCTGCTTTGTGATCGAGCATCCTCGGGGGCCAGTGCTGTGGAGGTGGCTATGTCTTTCAGCCCTGCAAGGGACCTGCCTGACAGCAGCCTGATCCAGAGCACAGCCCACGCCATCGTGGCTGCTATCACTCAGAGAGGAAATAGCTCACTGCTGCTGGCTGTCACCGAGGTCAAGGTGGAAACAGTTGTTATGGGTGGCTCTTCCACAGGTCTGTTGGTGCCCGTGCTGTGCAGCGTGTTCAGTGTGCTGTGGCTCGCCTGTGTGGTTATCTGCGTATGGTGGACACGAAAGCGCAGGAAAGAACGTGAGAGGAGCCGGCTACCACGGGATGAGAGCACCAACAACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mo-fei Li et al.
Developmental and comparative immunology, 51(1), 141-147 (2015-03-25)
In mammals, CD83 is a surface marker on mature dendritic cells and vital to lymphocyte activation. In teleost, studies on the function of CD83 are very limited. In this study, we examined the potential involvement of turbot (Scophthalmus maximus) CD83
Fengfei Wang et al.
Oncotarget, 6(5), 2709-2724 (2015-01-13)
Over-expression of PDGF receptors (PDGFRs) has been previously implicated in high-risk medulloblastoma (MB) pathogenesis. However, the exact biological functions of PDGFRα and PDGFRβ signaling in MB biology remain poorly understood. Here, we report the subgroup specific expression of PDGFRα and