Kluczowe dokumenty
EMU006301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dusp6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTCCAACCAGAACGTCTACCAGGTGGACTCCCTGCAGTCTACGTGAAAGGCACCCACCTCTCCTAGCCGGGAGTTGTCCCCATTCCTTCAGTTCCTCTTGAGCAGCATCGACCAGGCTGCTTTCTTTCTGTGTGTGGCCCCGGGTGTCAAAAGTGTCACCAGCTGTCTGTGTTAGACAAGGTTGCCAAGTGCAAAATTGGTTATTACGGAGGGAGAGATTTGCTCCATTCATTGTTTTTTTGGAAGGACAGGACATGCTGTCTCTAGATCCAGCAATAGGTTTGCTTCTGTACCCCAGCCTACCCAAGCAGGGACTGGACATCCATCCAGATAGAGGGTAGCATAGGAATAGGGACAGGAGCATCTGTTCTTTAAGGCCTTGTATGGCTGTTTCCTGTTGCATCTGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiuyan Feng et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 308(10), F1119-F1127 (2015-03-13)
Thiazide-sensitive sodium chloride cotransporter (NCC) plays an important role in maintaining blood pressure. Aldosterone is known to modulate NCC abundance. Previous studies reported that dietary salts modulated NCC abundance through either WNK4 [with no lysine (k) kinase 4]-SPAK (Ste20-related proline
Yifan Gu et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(6), 8590-8598 (2015-08-27)
MicroRNAs (miRNAs) are small, non-coding RNAs that modulate gene expression by negatively regulating the stability or translational efficiency of their target mRNAs. The aim of this study was to investigate the expression of microRNA-145 (miR-145) in human papillary thyroid cancer