Kluczowe dokumenty
EMU003111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ihh
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTCTAACCACTGCCCTCCTGGAACTGCTGTGCTGGATCCAAAGGCCTCCTCACCAGGAAGGCTCTGGCCCTGGAAGGCACCTGGCCTGAGGTTGTCTCCGTCCTCTGTGCCAGAGTGGAGACACCATTGAGACTTGACCAGGTTTGCTGGGCCCCGAACCTTCATCTTGGTGTAGAGCTGTGAACTGAGCTGACAAGCGTGTGGTAGGCTCTCTTTTCCTAGAGACCGTAAGACCCAGCTAGCTCTGGCTGCGATTCTTCACACGCATTCCATCTGTCTTTGGACTGCTTACTCCAATGTTTCTCGGGGCCTGGGATTGTGACTTTACTGTTGGCAACTGATCACAGTATGAAGAGAGGCTGCCCGTAGATGGGCTTGCACCTCAGTCGATGCTGCTAGATTCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ang Deng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 789-794 (2018-02-13)
The proliferative rate of chondrocytes affects bone elongation. Chondrocyte hypertrophy is required for endochondral bone formation as chondrocytes secrete factors required for osteoblast differentiation and maturation. Previous studies have demonstrated that the Indian hedgehog (Ihh) signaling pathway is a key
Shaowei Wang et al.
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 24(8), 1720-1728 (2015-05-11)
To determine the role of Indian hedgehog (Ihh) signaling in human cartilage endplate (CEP) degeneration. CEP-degenerated tissues from patients with Modic I or II changes (n = 9 and 45, respectively) and normal tissues from vertebral burst fracture patients (n