Kluczowe dokumenty
EMU002291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Smpd1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCGCCTCATCTCTCTCAATATGAATTTTTGTTCCCGTGAGAACTTTTGGCTCTTGATCAACTCCACAGATCCTGCTGGACAACTCCAGTGGCTGGTGGAGGAGCTTCAGGCTGCTGAGAATCGAGGAGACAAAGTGCATATAATTGGCCACATCCCTCCAGGACATTGTCTTAAGAGCTGGAGCTGGAATTATTACAAAATCATAGCCAGGTATGAAAACACTCTGGCCGGTCAGTTCTTTGGCCACACTCACGTGGATGAGTTTGAGATCTTCTATGATGAGGAAACTCTGAGCCGACCACTAGCTGTAGCCTTCCTGGCGCCCAGTGCTACAACCTTTATCAACCTTAACCCTGGCTACCGAGTTTACCAAATAGATGGAAACTACCCCGGAAGCTCTCAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vinay Shivanna et al.
Virology, 483, 218-228 (2015-05-20)
Our recent results demonstrated that bile acids facilitate virus escape from the endosomes into the cytoplasm for successful replication of porcine enteric calicivirus (PEC). We report a novel finding that bile acids can be substituted by cold treatment for endosomal
A Bai et al.
Cell death & disease, 6, e1828-e1828 (2015-07-24)
Acid sphingomyelinase (ASM), a lipid hydrolase enzyme, has the potential to modulate various cellular activation responses via the generation of ceramide and by interaction with cellular receptors. We have hypothesized that ASM modulates CD4(+) T-cell receptor activation and impacts immune