Kluczowe dokumenty
EHU157951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DSC2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAAACCCACCATGTCATCTGCGGAGATTGTTGCGGTTGATCCTGATGAGCCTATCCATGGCCCACCCTTTGACTTTAGTCTGGAGAGTTCTACTTCAGAAGTACAGAGAATGTGGAGACTGAAAGCAATTAATGATACAGCAGCACGTCTTTCCTATCAGAATGATCCTCCATTTGGCTCATATGTAGTACCTATAACAGTGAGAGATAGACTTGGCATGTCTAGTGTCACTTCATTGGATGTTACACTGTGTGACTGCATTACCGAAAATGACTGCACACATCGTGTAGATCCAAGGATTGGCGGTGGAGGAGTACAACTTGGAAAGTGGGCCATCCTTGCAATATTGTTGGGCATAGCATTGCTCTTTTGCATCCTGTTTACGCTGGTCTGTGGGGCTTCTGGGACGTCTAAACAACCAAAAGTAATTCCTGATGATTTAGCCCAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Svitlana Kurinna et al.
Nature communications, 5, 5099-5099 (2014-10-07)
The Nrf2 transcription factor controls the expression of genes involved in the antioxidant defense system. Here, we identified Nrf2 as a novel regulator of desmosomes in the epidermis through the regulation of microRNAs. On Nrf2 activation, expression of miR-29a and
Keli Kolegraff et al.
Molecular biology of the cell, 22(8), 1121-1134 (2011-02-18)
Desmocollin-2 (Dsc2) and desmoglein-2 (Dsg2) are transmembrane cell adhesion proteins of desmosomes. Reduced expression of Dsc2 has been reported in colorectal carcinomas, suggesting that Dsc2 may play a role in the development and/or progression of colorectal cancer. However, no studies