Kluczowe dokumenty
EHU156851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CSNK2A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGATTCTGAAGGCCCTGGATTATTGTCACAGCATGGGAATTATGCACAGAGATGTCAAGCCCCATAATGTCATGATTGATCATGAGCACAGAAAGCTACGACTAATAGACTGGGGTTTGGCTGAGTTTTATCATCCTGGCCAAGAATATAATGTCCGAGTTGCTTCCCGATACTTCAAAGGTCCTGAGCTACTTGTAGACTATCAGATGTACGATTATAGTTTGGATATGTGGAGTTTGGGTTGTATGCTGGCAAGTATGATCTTTCGGAAGGAGCCATTTTTCCATGGACATGACAATTATGATCAGTTGGTGAGGATAGCCAAGGTTCTGGGGACAGAAGATTTATATGACTATATTGACAAATACAACATTGAATTAGATCCACGTTTCAATGATATCTTGGGCAGACACTCTCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ya-Nan Shu et al.
Cardiovascular research, 113(10), 1198-1207 (2017-04-19)
Sirtuin 1 (SIRT1) inhibits nuclear factor kappa B (NF-κB) activity in response to the inflammatory cytokine tumour necrosis factor alpha (TNF-α). Smooth muscle (SM) 22α is a phosphorylation-regulated suppressor of IKK-IκBα-NF-κB signalling cascades in vascular smooth muscle cells (VSMCs). Sm22α