Kluczowe dokumenty
EHU151721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PPARGC1B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAAAATCTCTCCAGCGACATGAGCTCCCGAGAGCTGAAGAGGCGCTTTGAAGTGTTTGGTGAGATTGAGGAGTGCGAGGTGCTGACAAGAAATAGGAGAGGCGAGAAGTACGGCTTCATCACCTACCGGTGTTCTGAGCACGCGGCCCTCTCTTTGACAAAGGGCGCTGCCCTGAGGAAGCGCAACGAGCCCTCCTTCCAGCTGAGCTACGGAGGGCTCCGGCACTTCTGCTGGCCCAGATACACTGACTACGATTCCAATTCAGAAGAGGCCCTTCCTGCGTCAGGGAAAAGCAAGTATGAAGCCATGGATTTTGACAGCTTACTGAAAGAGGCCCAGCAGAGCCTGCATTGATAACAGCCTTAACCCTCGAGGAATACCTCAATACCTCAGACAAGGCCCTTCCAATA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bel M Galmés-Pascual et al.
The Journal of endocrinology, 232(2), 297-308 (2016-11-26)
Sexual dimorphism in mitochondrial biogenesis and function has been described in many rat tissues, with females showing larger and more functional mitochondria. The family of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 (PGC1) plays a central role in the regulatory