Kluczowe dokumenty
EHU149061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KDM8
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTTGAAGCAGGACATCAGCATCCCCGACTACTGCAGCCTGGGCGATGGGGAGGAGGAGGAAATCACCATCAATGCCTGGTTTGGTCCCCAGGGAACCATCTCCCCACTACATCAGGATCCCCAGCAAAACTTCCTAGTGCAGGTGATGGGGAGGAAGTACATCCGGCTGTATTCCCCGCAGGAGTCAGGGGCTCTGTACCCTCATGACACGCACCTTCTCCATAACACGAGCCAGGTTGACGTGGAGAATCCCGACCTGGAAAAGTTCCCCAAGTTTGCCAAGGCCCCATTCCTGTCCTGCATCCTGTCTCCTGGAGAGATCCTGTTCATCCCGGTGAAATACTGGCATTACGTGCGGGCTCTGGATTTGAGCTTCTCGGTCAGCTTCTGGTGGTCGTAGCCAGGATAGGAGCTGAAAGGGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Działania biochem./fizjol.
JMJD5 (jumonji domain-containing protein 5) wykazuje aktywność demetylazy lizyny 36 histonu H3 (H3K36me2), a tym samym jest związana z regulacją transkrypcji genów. Ponadto wykazuje również aktywność hydroksylazy i kontroluje osteoklastogenezę. Jest powiązany z progresją cyklu komórkowego w komórkach raka piersi, segregacją chromosomów za pomocą RCCD1 (białko 1 zawierające domenę RCC1), metabolizmem poprzez kontrolowanie translokacji jądrowej PKM2 (izozym mięśniowej kinazy pirogronianowej), stabilnością mikrotubul i progresją mitotyczną. Bierze również udział w replikacji wirusa HBV (wirus zapalenia wątroby typu B).
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
JMJD5 (Jumonji Domain-containing 5) Associates with Spindle Microtubules and Is Required for Proper Mitosis.
He Z
The Journal of Biological Chemistry, 291, 4684-4684 (2016)
Takahisa Kouwaki et al.
Journal of virology, 90(7), 3530-3542 (2016-01-23)
Hepatitis B virus (HBV) is a causative agent for chronic liver diseases such as hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma (HCC). HBx protein encoded by the HBV genome plays crucial roles not only in pathogenesis but also in replication of HBV.
Ru Zhang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(6), 6482-6489 (2015-08-12)
To observe the effects of Jumonji C domain-containing (JMJD) 5 depletion on colon cancer (CC). A short-hairpin RNA targeting JMJD5 was transfected into a lentivirus to make Lv-shJMJD5 for infection into the Caco-2 human cell. Besides, a negative control shRNA
Jing Shen et al.
EMBO reports, 18(12), 2131-2143 (2017-10-07)
The histone H3 N-terminal protein domain (N-tail) is regulated by multiple posttranslational modifications, including methylation, acetylation, phosphorylation, and by proteolytic cleavage. However, the mechanism underlying H3 N-tail proteolytic cleavage is largely elusive. Here, we report that JMJD5, a Jumonji C