EHU145981
MISSION® esiRNA
targeting human BCL11A
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTTCAGGACTAGGTGCAGAATGTCCTTCCCAGCCACCTCTCCATGGGATTCATATTGCAGACAATAACCCCTTTAACCTGCTAAGAATACCAGGATCAGTATCGAGAGAGGCTTCCGGCCTGGCAGAAGGGCGCTTTCCACCCACTCCCCCCCTGTTTAGTCCACCACCGAGACATCACTTGGACCCCCACCGCATAGAGCGCCTGGGGGCGGAAGAGATGGCCCTGGCCACCCATCACCCGAGTGCCTTTGACAGGGTGCTGCGGTTGAATCCAATGGCTATGGAGCCTCCCGCCATGGATTTCTCTAGGAGACTTAGAGAGCTGGCAGGGAACACGTCTAGCCCACCGCTGTCCCCAGGCCGGCCCAGCCCTATGCAAAGGTTACTGCAACCATTCCAGCCAGGTAGCAAGCCGCCCTTCCTGGCGACGCCCCCCCTCCCTCCTCTGCAATCCGCCCCTCCTCCCTCCCAGCCCCCGGTCAAGTCCAAGTCATGCGAGTTCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BCL11A(53335) , BCL11A(53335)